DL-Bornán-2-ona para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41456.0250 8.41456.1000
8.41456.0250EA 36.7 EUR
8.41456.0250 8.41456.1000
DL-Bornán-2-ona para síntesis, Sigma-Aldrich®
DL-Bornán-2-ona
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼180 °C
Densidad: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074738
Núm. CAS: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C
Molar Mass 152.24 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 0.6 - 4.5 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 460 °C