α-Pineno 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Estabilización: Stabilised with α-tocopherol
164360050 164362500 164360010
ACRO164360050EA 32.4 EUR
ACRO164360050 ACRO164362500 ACRO164360010
α-Pineno 97% estabilizado
α-Pineno
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 154…157 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: 38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001339
Núm. CAS: 80-56-8
EINECS: 219-445-9
UN: 2368
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.8 % Alpha-tocopherol