(±)-3-Metilciclopentanona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: DL-3-Methylcyclopentanone
169370050 169370250
ACRO169370050EA 94.8 EUR
ACRO169370050 ACRO169370250
(±)-3-Metilciclopentanona 99%
(±)-3-Metilciclopentanona
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001416
Núm. CAS: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %