(±)-3-Metilciclopentanona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L04940.03
L04940.06
L04940.03EA
32.9
EUR
L04940.03
L04940.06
(±)-3-Metilciclopentanona ≥99%
(±)-3-Metilciclopentanona
Purity: 99%
CAS No.: 1757-42-2
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 36°(96°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -58°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 1305074
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001416
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 144…146 °C Pto. de fusión: –58 °C Densidad: 0,914 Pto. de inflamación: 36 °C (96 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001416 Núm. CAS: 1757-42-2 EINECS: 217-148-9 UN: 1224 ADR: 3,III |