(±)-1-Aminoindano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-1-Indanilamina
103850010 103850050
ACRO103850010EA 73.1 EUR
ACRO103850010 ACRO103850050
(±)-1-Aminoindano 98%
(±)-1-Aminoindano
Formula: C₉H₁₁N
Pto. Ebullición: 96…97 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 1,5 °C
Densidad: 1,038 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003799
Núm. CAS: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow to green Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %