(±)-1-Aminoindano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-1-Indanilamina
A16585.03
A16585.06
A16585.03EA
39.6
EUR
A16585.03
A16585.06
(±)-1-Aminoindano 99%
(±)-1-Aminoindano
Purity: 99%
CAS No.: 34698-41-4
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 2°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 3196205
MDL No.: MFCD00003799
Formula:
C₉H₁₁N Pto. Ebullición: 225 °C Pto. de fusión: 2 °C Densidad: 1,038 Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003799 Núm. CAS: 34698-41-4 EINECS: 252-158-7 |