(±)-1-Indanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-1-Hydroxyindan, 1-Indanol, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-ol
186110100 186110500
ACRO186110100EA 102 EUR
ACRO186110100 ACRO186110500
(±)-1-Indanol 98%
(±)-1-Indanol
Formula: C₉H₁₀O
Pto. de fusión: 50…54 °C
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003797
Núm. CAS: 6351-10-6
EINECS: 228-755-3
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +7° to +10° (20 °C, 589 nm) (1% in MeOH)