Sodio cloruro concentrate for dilution to 0.1 mol en solución acuosa, ConvoL NORMADOSE® solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Dosis para preparar 1 l de solución
32064.600EA 54 EUR
32064.600
Sodio cloruro concentrate for dilution to 0.1 mol en solución acuosa, ConvoL NORMADOSE® solución volumétrica
Sodio cloruro
Formula: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l