Ácido clorhídrico 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ100
1.09973.0001 1.09973.0050
1.09973.0001EA 18.53 EUR
1.09973.0001 1.09973.0050
Ácido clorhídrico 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material