Ácido clorhídrico 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09971.0001EA 29.3 EUR
1.09971.0001
Ácido clorhídrico 0.5 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material