Ácido clorhídrico concentrate for dilution to 1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ100
1.09970.0001
1.09970.0050
1.09970.0001EA
23.78
EUR
1.09970.0001
1.09970.0050
Ácido clorhídrico concentrate for dilution to 1 mol/l aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl MW: 36.46 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |