Ácido nítrico concentrate for dilution to 1 mol/l en solución acuosa, Titrisol®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09966.0001EA 30.3 EUR
1.09966.0001
Ácido nítrico concentrate for dilution to 1 mol/l en solución acuosa, Titrisol®, Supelco®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material