Sodio hidróxido 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09959.0001 1.09959.0050
1.09959.0001EA 22.13 EUR
1.09959.0001 1.09959.0050
Sodio hidróxido 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: ∼105 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material