Sodio hidróxido 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
31625.293EA 64.9 EUR
31625.293 31625.362
Sodio hidróxido 5 mol/l (5 N) concentrated aqueous solution, CLININORM
Sodio hidróxido
(enfermedad de CREUTZFELD-JAKOB)
Diluir 1 parte volumétrica en 4 partes volumétricas de agua
Contains Bromothymol blue indicator
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: >105 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer 4.95 - 5.05 mol/l
Identification Passes test
NIST traceable Confirmed