Sodio tiosulfato 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
MQ100
1.09950.0001 1.09950.0050
1.09950.0001EA 20.33 EUR
1.09950.0001 1.09950.0050
Sodio tiosulfato 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 48
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)