Estándares de conductividad (25 °C; KCl) para medidas de conductividad
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42679.AP
42679.K2
42692.AP
42692.K2
42692.K7
42693.AP
42693.K2
42693.K7
42694.AP
42694.K2
42695.AP
42695.K2
42695.K7
42696.AP
42696.K2
42697.AP
42680.K2
43405.K2
42680.K7
43405.AP
42680.AP
47057.AP
47057.K2
42679.APEA
42.5
EUR
42679.AP
42679.K2
42692.AP
42692.K2
42692.K7
42693.AP
42693.K2
42693.K7
42694.AP
42694.K2
42695.AP
42695.K2
42695.K7
42696.AP
42696.K2
42697.AP
42680.K2
43405.K2
42680.K7
43405.AP
42680.AP
47057.AP
47057.K2
Estándares de conductividad (25 °C; KCl) para medidas de conductividad
Normativas
Estándar para conductividad
KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.