Potasio cloruro 3 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43398.K2 43398.AK
43398.K2EA 109 EUR
43398.K2 43398.AK
Potasio cloruro 3 M en solución acuosa
Potasio cloruro
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011360
For refilling calomel electrodes
Formula: KCl
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8