Potasio cloruro 3 mol/l (3 N) en solución acuosa, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04817.0250EA 46.8 EUR
1.04817.0250
Potasio cloruro 3 mol/l (3 N) en solución acuosa, Supelco®
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 20 °C)