SUPL60135
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SUPL60135-250MLEA 51.3 EUR
SUPL60135-250ML
SUPL60135
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8