Potasio cloruro 3 mol/l (3 N) en solución acuosa
Proveedor: SI Analytics
Sinónimos: Potassiumchloride
285138554 285138427
SCOI285138554EA 63.8 EUR
SCOI285138554 662-6185
Potasio cloruro 3 mol/l (3 N) en solución acuosa
Potasio cloruro
Formula: KCl
MW: 74.55 g/mol
Pto. Ebullición: 1420
Pto. de fusión: 773
Densidad: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011360
Núm. CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Índice Merck: 14,07621