Ácido clorhídrico standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124200010 124200025 124200100 124200250
ACRO124200010EA 35.9 EUR
ACRO124200010 ACRO124200025 ACRO124200100 ACRO124200250
Ácido clorhídrico standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
Titration Iodometric ≥96.0 %