Ácido clorhídrico 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
7038.1000EA 35.71 EUR
7038.1000 7038.9020 7038.9010
Ácido clorhídrico 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 3
Iron (Fe) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1