Ácido clorhídrico 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31955.327EA 28.8 EUR
31955.327 31955.373 31955.407 31955.442 31955.293
Ácido clorhídrico 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
NIST trazable Confirmado