Ácido clorhídrico 0.1 mol/l (0.1 N) Volumetric
Proveedor: REAGECON
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20105 H20101
REGEH20105EA 78.5 EUR
REGEH20105 REGEH20101
Ácido clorhídrico 0.1 mol/l (0.1 N) Volumetric
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III