Ácido clorhídrico 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
31983.290EA 30.4 EUR
31983.290 31983.370
Ácido clorhídrico 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST trazable Confirmado