Ácido clorhídrico 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
7111.1000EA 37.44 EUR
7111.1000 7111.9010
Ácido clorhídrico 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.4975 - 0.5025
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 3
Iron (Fe) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1