Ácido clorhídrico 0.5 M HCl (0.5N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
35329-1LEA 33.58 EUR
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
Ácido clorhídrico 0.5 M HCl (0.5N) en solución acuosa Reag. Ph. Eur. solución volumétrica, Fluka™
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. Ebullición: >100 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective