Ácido clorhídrico 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31954.290EA 16.3 EUR
31954.290 31954.368 31954.404
Ácido clorhídrico 0.5 mol/l (0.5 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.02 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0.499 - 0.501 mol/l
NIST trazable Confirmado