Ácido clorhídrico standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
124210010 124210025 124210100
ACRO124210010EA 62.1 EUR
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Ácido clorhídrico standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,02 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)