Ácido clorhídrico standardised solution 1.0 N
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
35640.K2 35640.M4
35640.K2EA 37 EUR
35640.K2 35640.M4
Ácido clorhídrico standardised solution 1.0 N
Ácido clorhídrico
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III