Ácido clorhídrico 1 mol/l (1 N), reagent
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E447-1LEA
134
EUR
E447-1L
E447-500ML
Ácido clorhídrico 1 mol/l (1 N), reagent
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl MW: 36.46 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Base Titration | 900 – 1100 mmol/l |