Ácido clorhídrico 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
30024.324EA 53.8 EUR
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Ácido clorhídrico 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP, NF solución volumétrica
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Densidad: 1,02 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforme a USP-NF Passes test
NIST traceable Confirmed