Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N), Titripur® solución volumétrica, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09063.1000 1.09063.9026 1.09063.1003
1.09063.1000EA 24.08 EUR
1.09063.1000 1.09063.9026 1.09063.1003
Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N), Titripur® solución volumétrica, Supelco®
Ácido clorhídrico
Para obtener más detalles sobre las especificaciones y los posibles riesgos, visite www.vwr.com o consulte los catálogos de productos químicos de VWR
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II