Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30025.293EA 19.7 EUR
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Ácido clorhídrico 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densidad: 1.031 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 1.996 - 2.004 mol/l
NIST trazable Confirmado