Ácido perclórico 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
30110.264EA 94 EUR
30110.264 30110.297 30110.320
Ácido perclórico 0.1 mol/l (0.1 N) in anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. solución volumétrica
Ácido perclórico
Formula: HClO₄
Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,050 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011325
Núm. CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST trazable Confirmado