Potasio dicromato 1/60 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
|
Peligro
|
MC240344.0500
MC240344.1000
MC240344.2500
MC240344.5000
MC240344.9010
PRLSMC240344.0500EA
0
EUR
PRLSMC240344.0500
PRLSMC240344.1000
PRLSMC240344.2500
PRLSMC240344.5000
PRLSMC240344.9010
Potasio dicromato 1/60 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Potasio dicromato
Formula:
K₂Cr₂O₇ MW: 294.18 g/mol Pto. Ebullición: 500 Pto. de fusión: 398 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011367 Núm. CAS: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,07790 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...