Potasio permanganato 0.02 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
MC302322.0500 MC302322.5000 MC302322.6010
PRLSMC302322.0500EA 0 EUR
PRLSMC302322.0500 PRLSMC302322.5000 PRLSMC302322.6010
Potasio permanganato 0.02 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III