Potasio permanganato 0.02 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
|
|
Sinónimos:
Permanganic acid potassium salt
31455.295EA
34
EUR
31455.295
31455.320
Potasio permanganato 0.02 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Potasio permanganato
Formula:
KMnO₄ MW: 158.03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011364 Núm. CAS: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 12,07824 |
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/l |
NIST trazable | Confirmado |