Potasio permanganato 0.2 M KMnO4 (1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
35184-1L 35184-6X1L
35184-1LEA 58.8 EUR
35184-1L 35184-6X1L
Potasio permanganato 0.2 M KMnO4 (1N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective