Potasio permanganato 0.2 mol/l (1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
MC300654.1000 MC300654.5000 MC300654.9010
PRLSMC300654.1000EA 0 EUR
PRLSMC300654.1000 PRLSMC300654.5000 PRLSMC300654.9010
Potasio permanganato 0.2 mol/l (1 N) en solución acuosa
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,07824