Potasio permanganato 0.2 mol/l (1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
31451.292EA 64.9 EUR
31451.292 31451.326
Potasio permanganato 0.2 mol/l (1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST trazable Confirmado