Potasio permanganato 0.2 mol/l (1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Sinónimos: Permanganic acid potassium salt
PP2020F PP2020W
REGEPP2020FEA 147 EUR
REGEPP2020F REGEPP2020W
Potasio permanganato 0.2 mol/l (1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Potasio permanganato
Formula: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011364
Núm. CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,07824