Ácido nítrico 10 mol/l (10 N), Titripur® solución volumétrica, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00630.1000EA 96 EUR
1.00630.1000
Ácido nítrico 10 mol/l (10 N), Titripur® solución volumétrica, Supelco®
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: -28 °C
Densidad: 1,38 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (HNO₃) 48.0 - 50.0 %