Ácido nítrico 1 mol/l (1 N)

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Nitric acid solution

MC307420.0500 MC307420.1000 MC307420.6020 MC307420.9020 MC307420.5010
PRLSMC307420.0500EA 0 EUR
PRLSMC307420.0500 PRLSMC307420.1000 PRLSMC307420.6020 PRLSMC307420.9020 PRLSMC307420.5010
Ácido nítrico 1 mol/l (1 N)
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: 87
Pto. de fusión: -42
Densidad: 1.035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 3264
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,06610

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR