Sodio hidróxido 0.111 mol/l (0.111 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, Milk_Acidity_Dornic
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Caustic soda
31760.290EA 26.4 EUR
31760.290 31760.368 31760.448
Sodio hidróxido 0.111 mol/l (0.111 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, Milk_Acidity_Dornic
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 1390
Pto. de fusión: 323
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,08627
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1108 - 0.1112 mol/l
NIST trazable Confirmado