Sodio hidróxido standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
124190010 124190025 124190250
ACRO124190010EA 42.6 EUR
ACRO124190010 ACRO124190025 ACRO124190250
Sodio hidróxido standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0995 to 0.1005 N (20 °C)
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Free alkali (KOH) ≤1 %