VWR®, Septa de 22 mm para viales de cuello roscado EPA ND24
Proveedor: Brand
719505 719520
BRND719505EA 71.7 EUR
BRND719505 631-1159
VWR®, Septa de 22 mm para viales de cuello roscado EPA ND24
Portaobjetos Contadores celulares
Los cuadros grandes se subdividen en grupos de 16 cuadros de 0,2 mm de lado.
  • El rayado muestra 9 cuadros grandes de 1 mm² cada uno
  • En el cuadro grande central
  • Cada grupo de cuadros se subdivide en 16 minicuadros de 0,05 mm de lado (= 0,0025 mm²)