Cubreobjetos para cámaras de recuento
Proveedor: Brand
723015 723014 723016
631-1190EA 21.3 EUR
631-1190 631-1193 631-1192
Cubreobjetos para cámaras de recuento
Cubreobjetos
These hæmocytometer cover glasses differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
  • Índice de refracción ne = 1,52 ±0,01
  • Número Abbe ve = 56,5 ±0,5
  • Tolerancia de planaridad ±3 µm