Cubreobjetos
Proveedor: Brand
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 74.9 EUR
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Cubreobjetos
Cubreobjetos
Estos cubreobjetos están fabricados de vidrio de borosilicato, hidrolítico clase 1, con una excelente resistencia química.
  • Producción completamente automática garantiza una limpieza de calidad "listos para usar"
  • Sin polvo ni grasa
  • sin distorsión
Planaridad: ±3 µm