Cubetas de tinción
Proveedor: Brand
472000 472200 473100
BRND472000EA 237 EUR
BRND472000 BRND472200 BRND473100
Cubetas de tinción
Tarros Cubetas de tinción
Soda-lime glass.
For 10 standard slides, size (76×26 mm)
Información para pedidos: Please order staining trough, tray, and wire handle seperately.